1,12-Dibromododécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1346-100G D1346-25G D1346-500G
TCIAD1346-100GEA 169 EUR InStock
TCIAD1346-100G TCIAD1346-25G TCIAD1346-500G
1,12-Dibromododécane ≥98.0% (par GC)
1,12-Dibromododécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 37…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000226
Numéro CAS: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb7740ced86f7c80677b7e50d3faf9bf439d0c5&vid=223a3093829abdfa5b42544efd67faffa32480c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité