1,2-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0174-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0174-25G
1,2-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromobutane
Formule: BrH₂CBrCHCH₂CH₃
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –64 °C
Numéro MDL: MFCD00000157
Numéro CAS: 533-98-2
Merck Index: 14,01566
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/72/28974572.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité