1,3-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0175-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0175-25G
1,3-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromobutane
Formule: BrH₂CCH₂BrCHCH₃
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00000152
Numéro CAS: 107-80-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/75/28974575.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité