1,4-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Dibromo butane
D0176-25G D0176-500G
TCIAD0176-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0176-25G TCIAD0176-500G
1,4-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 131°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000261
Numéro CAS: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dcd881d7fc38d05ac6adaac07f990d62ddaa649&vid=29b4ebb2b2e77d67c20dcc2983543f8b44e0fe11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité