1,4-Dibromopentane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1408-5G D1408-25G
TCIAD1408-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1408-5G TCIAD1408-25G
1,4-Dibromopentane ≥95.0% (par GC)
1,4-Dibromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000153
Numéro CAS: 626-87-9
EINECS: 210-967-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&vid=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité