1,5-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0198-25G D0198-500G D0198-100G
TCIAD0198-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0198-25G TCIAD0198-500G TCIAD0198-100G
1,5-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)
1,5-Dibromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000268
Numéro CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c324c2f9ac10f7f475cd0491f91ee397f261803&vid=cb43642e15dc50aeaf766396e994cab610caf524&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité