1,6-Dibromohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromohexane ≥97.0% (par GC)
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: -2°C
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 152°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000272
Numéro CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité