1,7-Dibromoheptane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2119-25GEA 308 EUR InStock
TCIAD2119-25G TCIAD2119-10G
1,7-Dibromoheptane ≥98.0% (par GC)
1,7-Dibromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: –41,7 °C
Numéro MDL: MFCD00000274
Numéro CAS: 4549-31-9
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/00/28978900.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité