1,8-Dibromooctane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octamethylendibromide
D1064-25G D1064-500G D1064-100G
TCIAD1064-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1064-25G TCIAD1064-500G TCIAD1064-100G
1,8-Dibromooctane ≥97.0% (par GC)
1,8-Dibromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000277
Numéro CAS: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2babef5f3080e752987711d4e2e9d8469d3343b4&vid=b471269c8f3c4e9fad43d24d7f70bf8edcacbf2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité