1,9-Dibromononane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1746-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1746-25G
1,9-Dibromononane ≥97.0% (par GC)
1,9-Dibromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Point d'ébullition: 288°C
Point de fusion: -2°C
Numéro CAS: 4549-33-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/27/28978527.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité