1-Bromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyl bromide
B0560-25G B0560-500G
TCIAB0560-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0560-25G TCIAB0560-500G
1-Bromobutane ≥98.0% (par GC)
1-Bromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: -112°C
Densité: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e7863ef88fa87359e8603e2390fade10d7abfd&vid=d84bd591b9efc2dde11d1f4430d85c98c591622d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité