1-Bromodécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Decyl bromide
B0583-25ML B0583-500ML
TCIAB0583-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0583-25ML TCIAB0583-500ML
1-Bromodécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromodécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: –30°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000221
Numéro CAS: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a9d0936f7ac6adeb3c30f6084d1c154c4f0278&vid=0ec8db18f71d397381da6f19341419d0b7db1317&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité