1-Bromodocosane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0392-250GEA 469 EUR InStock
TCIAB0392-250G TCIAB0392-25G
1-Bromodocosane ≥98.0% (par GC)
1-Bromodocosane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂₀CH₃
MW: 389,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013543
Numéro CAS: 6938-66-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/76/28932376.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité