1-Bromododécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0587-25ML B0587-500ML
TCIAB0587-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0587-25ML TCIAB0587-500ML
1-Bromododécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromododécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000225
Numéro CAS: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 14,05389
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfb59191642c53f1ecfb64b8c3ca6dcbe8d0ea34&vid=2b7f99f77c178275165e3f4e8df70a39b9335352&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité