1-Bromoheptadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptadecyl bromide
B0937-25G B0937-5G
TCIAB0937-25GEA 358 EUR InStock
TCIAB0937-25G TCIAB0937-5G
1-Bromoheptadécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromoheptadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 319,37 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017891
Numéro CAS: 3508-00-7
EINECS: 222-506-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=907ce936cca24f39e1f865dac8b83ef73ca36604&vid=70ea2f2737522e1280ffdad0776a69dca96e5713&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité