1-Bromoheptane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Heptyl bromide
B0598-25G B0598-500G
TCIAB0598-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0598-25G TCIAB0598-500G
1-Bromoheptane ≥98.0% (par GC)
1-Bromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179,1 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1,1602 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000273
Numéro CAS: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5d6ddd7e3ec468333b752dd56cd8d66b61bf1ed&vid=75119fbfa6cc12a20dcd59bd479c1402570221a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité