1-Bromohexadécane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0599-25G B0599-500G B0599-100G
TCIAB0599-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0599-25G TCIAB0599-500G TCIAB0599-100G
1-Bromohexadécane ≥96.0% (par GC)
1-Bromohexadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 305,34 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0,9992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 181°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000230
Numéro CAS: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355177612791b474a8c718986b707759bd7f6047&vid=91481c2ee13b1de9e1d7d7309a3024d4eb4a498f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité