1-Bromohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hexyl bromide
B0600-25G B0600-500G
TCIAB0600-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0600-25G TCIAB0600-500G
1-Bromohexane ≥98.0% (par GC)
1-Bromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: -85°C
Densité: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000271
Numéro CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d266fe74b4fa46d549d04b206ebfcbd60bfec55&vid=064b68750d08e4cec0eb258f895485e854f97945&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité