1-Bromononane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Nonyl bromide
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromononane ≥98.0% (par GC)
1-Bromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207,15 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000278
Numéro CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité