Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromooctadécane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB0625-500GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB0625-500G TCIAB0625-25G
1-Bromooctadécane ≥97.0% (par GC)
1-Bromooctadécane


Formule: BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 333,4 g/mol
Point de fusion: 24…27 °C
Numéro MDL: MFCD00000231
Numéro CAS: 112-89-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/56/28932556.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité