1-Bromooctane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Octyl bromide
B0626-25ML B0626-500ML
TCIAB0626-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0626-25ML TCIAB0626-500ML
1-Bromooctane ≥98.0% (par GC)
1-Bromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d28b7e81db1dd1121d8eef7bbf7caf741433b93&vid=8e7789fa7a21cc9c97631cf847d8f1c1480f6925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité