1-Bromopentadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0936-250MLEA 593 EUR InStock
TCIAB0936-250ML TCIAB0936-25ML
1-Bromopentadécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromopentadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 291,32 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 19 °C
Numéro CAS: 629-72-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/16/28932816.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité