1-Bromopentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0628-25ML B0628-500ML
TCIAB0628-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0628-25ML TCIAB0628-500ML
1-Bromopentane ≥98.0% (par GC)
1-Bromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000267
Numéro CAS: 110-53-2
EINECS: 203-776-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78b0307a6a068f0ae80f9101fc6bb9d68b6de2d3&vid=4f62845be97aef07bca2b70fa28b9debdf81a373&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité