1-Bromotétradécane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0233-500MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAB0233-500ML TCIAB0233-25ML
1-Bromotétradécane ≥97.0% (par GC)
1-Bromotétradécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 277,29 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 5 °C
Point d'éclair: 158°C
Numéro MDL: MFCD00000228
Numéro CAS: 112-71-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/09/28932309.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité