1-Bromotridécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tridecyl bromide
B0935-25ML B0935-5ML
TCIAB0935-25MLEA 434 EUR InStock
TCIAB0935-25ML TCIAB0935-5ML
1-Bromotridécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromotridécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₁CH₃
MW: 263,26 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,0262 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000227
Numéro CAS: 765-09-3
EINECS: 212-138-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c41469044b0a954f93405e762ec47606e421f05&vid=f544e04685c023a25d0e9add243286daf9f753d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité