1-Bromoundécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Undecyl bromide
B0934-25ML B0934-500ML
TCIAB0934-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAB0934-25ML TCIAB0934-500ML
1-Bromoundécane ≥98.0% (par GC)
1-Bromoundécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
MW: 235,21 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: -9°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000223
Numéro CAS: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db84c99fa1d932e1a6fc9e80d4df68c95a04952e&vid=f22274209caad5f1fb72110832c34008c1702ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité