2,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1409-10GEA 511 EUR InStock
TCIAD1409-10G
2,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
2,2-Dibromopropane
Formule: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –20 °C
Numéro MDL: MFCD00000119
Numéro CAS: 594-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité