2,3-Dibromobutane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0177-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0177-25G
2,3-Dibromobutane ≥99.0% (par GC)
2,3-Dibromobutane
Formule: H₃C(BrCH)₂CH₃
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –24 °C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000146
Numéro CAS: 5408-86-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/79/28974579.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité