2-Bromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0561-25G B0561-500G
TCIAB0561-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0561-25G TCIAB0561-500G
2-Bromobutane ≥98.0% (par GC)
2-Bromobutane
Formule: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,258 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000156
Numéro CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
ONU: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed3139d68c51781a049e84acca04862b15ba1cc&vid=2587459f183b11657c3b47c5d5dce25d5c81a21f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité