Bromo-2-propane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
Bromo-2-propane ≥99.0% (par GC)
Bromo-2-propane
Formule: H₃CBrCHCH₃
Point d'ébullition: 59°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000147
Numéro CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
ONU: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité