Bromoéthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0588-500GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB0588-500G TCIAB0588-25G
Bromoéthane ≥99.0% (par GC)
Bromoéthane
Formule: BrH₂CCH₃
MW: 108,97 g/mol
Point d'ébullition: 38°C
Point de fusion: –118 °C
Point d'éclair: -23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000232
Numéro CAS: 74-96-4
ONU: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/27/28932527.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité