Dibromométhane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylenbromide
D0192-25G D0192-500G
TCIAD0192-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0192-25G TCIAD0192-500G
Dibromométhane ≥99.0% (par GC)
Dibromométhane
Formule: Br₂CH₂
MW: 173,83 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000168
Numéro CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
ONU: 2664
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6e27bece1bf37aad1f479b4145e7e000c629c87&vid=7bd4305e6079e58b2944fbf9adc813ab5f6e14ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité