1-Bromo-2-chloroéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0572-25G B0572-500G B0572-100G
TCIAB0572-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0572-25G TCIAB0572-500G TCIAB0572-100G
1-Bromo-2-chloroéthane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloroéthane
Formule: BrH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000962
Numéro CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a75cad09a09a3e35603312b52146b3d3e245f99&vid=b385a273fc365491a3b64ebd80a1f848544a4eef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité