1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0575-25G B0575-500G
TCIAB0575-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0575-25G TCIAB0575-500G
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloropropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: -59°C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000998
Numéro CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
ONU: 2688
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba260df4e3c1b073bf5525c1f3b5fd75974ce8d9&vid=1086ee8a53a06dd33de660d3ca4441228c1bc93b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité