1-Bromo-4-chlorobutane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1345-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1345-25G TCIAB1345-500G
1-Bromo-4-chlorobutane ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-4-chlorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00001010
Numéro CAS: 6940-78-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/62/28933162.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité