1-Bromo-5-chloropentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1476-25G B1476-5G
TCIAB1476-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1476-25G TCIAB1476-5G
1-Bromo-5-chloropentane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-5-chloropentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Point d'ébullition: 212°C
Densité: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001016
Numéro CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29f75c0a5352793b8720c5cd7bd50bc563f938a&vid=d29f75c0a5352793b8720c5cd7bd50bc563f938a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité