1-Bromo-6-chlorohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1998-25G B1998-500G
TCIAB1998-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB1998-25G TCIAB1998-500G
1-Bromo-6-chlorohexane ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-6-chlorohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
MW: 199,52 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00001019
Numéro CAS: 6294-17-3
EINECS: 228-555-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2ed922458def8637b0eb1bd1dc4727c99d34c8d&vid=305d41101895497e1ca848feeccb2f4d68df7f36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité