Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2220-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD2220-25G
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane


Formule: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00039316
Numéro CAS: 354-51-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/04/28979104.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité