3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1901-25G B1901-5G
TCIAB1901-25GEA 350 EUR InStock
TCIAB1901-25G TCIAB1901-5G
3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale ≥98.0% (par GC)
3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale
Formule: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013245
Numéro CAS: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0334f153c8486e0fca339b4a3fc627cc6c53647b&vid=15b06cd2767691441190c767b5991e3105b81751&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité