Butyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0751-25ML B0751-500ML
TCIAB0751-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0751-25ML TCIAB0751-500ML
Butyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Butyraldéhyde
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007023
Numéro CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
ONU: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b7adb60ecd5c19898fea248c74dc7dc566efe0&vid=9d49de92efe73d6bb616d9c6954dc99360ff0fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité