Caprinaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0032-25ML D0032-500ML
TCIAD0032-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0032-25ML TCIAD0032-500ML
Caprinaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Caprinaldéhyde
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: -5°C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007031
Numéro CAS: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fe8d4c64164da5416bf899deccdc7c40f7c2e&vid=5091177eb02c783811e2a394a7a2e8632728124c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité