Aldéhyde pélargonique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Nonanal
TCIAN0296-100MLEA 0 EUR InStock
TCIAN0296-100ML TCIAN0296-25ML TCIAN0296-500ML
Aldéhyde pélargonique ≥95.0% (par GC)
Aldéhyde pélargonique
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: –40 °C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/76/28989376.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité