Valéraldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
V0001-25ML V0001-500ML
TCIAV0001-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAV0001-25ML TCIAV0001-500ML
Valéraldéhyde ≥95.0% (par GC)
Valéraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007026
Numéro CAS: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb2468f25fa0575260597a00b5977a2908eb4610&vid=ffa3419c19cb3e59c9dfd63d43511ad0f62711fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité