Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0394-100GEA 116 EUR InStock
TCIAS0394-100G TCIAS0394-25G
Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium triacetoxyborohydride
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
ONU: 2813
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,08695
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/01/28994101.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité