3,6-Dibromocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2983-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD2983-25G TCIAD2983-1G TCIAD2983-5G
3,6-Dibromocarbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromocarbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004961
Numéro CAS: 6825-20-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/34/28980134.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité