Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1378-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC1378-5G
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₀BrP
MW: 383,27 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Numéro MDL: MFCD00011872
Numéro CAS: 14114-05-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/17/28938617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité