2,4,5-Tribromoimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Tribromo-1H-imidazole
T2266-25G T2266-5G
TCIAT2266-25GEA 110 EUR InStock
TCIAT2266-25G TCIAT2266-5G
2,4,5-Tribromoimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,5-Tribromoimidazole
Formule: C₃HBr₃N₂
MW: 304,77 g/mol
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212°C
Numéro MDL: MFCD00005184
Numéro CAS: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité