(5-Bromopentyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
P1323-25G P1323-5G
TCIAP1323-25GEA 449 EUR InStock
TCIAP1323-25G TCIAP1323-5G
(5-Bromopentyl)benzène ≥98.0% (par GC)
(5-Bromopentyl)benzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD01075177
Numéro CAS: 14469-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&vid=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité