2,5-Dibromo-3-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-methylpyridine
D3455-25G D3455-5G
TCIAD3455-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD3455-25G TCIAD3455-5G
2,5-Dibromo-3-picoline ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD02093085
Numéro CAS: 3430-18-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0f0e3cb947f6265c0d941334b3a1adfb939983&vid=5f0f0e3cb947f6265c0d941334b3a1adfb939983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité