3,6-Dibromo-2-picoline
Synonyms: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
012710-1G 012710-5G
FLUO012710-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012710-1G FLUO012710-5G
3,6-Dibromo-2-picoline
3,6-Dibromo-2-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD06254589
Numéro CAS: 39919-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité